Print…
Cloreto de cobre (I) 97+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cloreto de cobre
270520010 270525000 270520025
ACRO270520010EA 116 EUR
ACRO270520010 ACRO270525000 ACRO270520025
Cloreto de cobre (I) 97+%, extra puro
Cloreto de cobre (I)
Fórmula: ClCu
Peso Molecular: 99 g/mol
Ponto de ebulição: 1490 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 430 °C
Densidade: 4.14 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010971
Número CAS: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02690
Encomendar
Appearance Light green to grey Crystalline powder
Titration Complexometric 97.0 to 103.0 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in acid)
Subst nt pptd by H2S(SO4) ≤0.5 %