Print…
Cloreto de cobre (I) 99.99% (baseado em traços de metais), extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
212420100 212421000
ACRO212420100EA 70.7 EUR
ACRO212420100 ACRO212421000
Cloreto de cobre (I) 99.99% (baseado em traços de metais), extra puro
Cloreto de cobre (I)
Fórmula: ClCu
Ponto de ebulição: 1367 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 430 °C
Densidade: 4,14 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010971
Número CAS: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02690
Encomendar
Appearance White to light green Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %