Print…
Cloreto de cobre (I) 99%, extra puro, Purificado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cloreto de cobre
208390250 208391000 208395000
ACRO208390250EA 59.6 EUR
ACRO208390250 ACRO208391000 ACRO208395000
Cloreto de cobre (I) 99%, extra puro, Purificado
Cloreto de cobre (I)
Fórmula: ClCu
Peso Molecular: 99 g/mol
Ponto de ebulição: 1490 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 430 °C
Densidade: 4.14 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010971
Número CAS: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02690
Encomendar
Appearance Light green to grey Crystalline powder
Titration Complexometric 98.5 to 101.5 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm