Print…
Cloreto de cobre (I) 97%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
199640250 199645000 199640025
ACRO199640250EA 39.5 EUR
ACRO199640250 ACRO199645000 ACRO199640025
Cloreto de cobre (I) 97%, puro
Cloreto de cobre (I)
Fórmula: ClCu
Ponto de ebulição: 1367 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 430 °C
Densidade: 4,14 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010971
Número CAS: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02690
Encomendar
Appearance Green-grey Powder or pearls
Titration Complexometric ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤400 ppm