Print…
Gold trichloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Gold(III) chloride, Gold (III) chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
379948-1G 379948-250MG
SIAL379948-1GEA 459 EUR
SIAL379948-1G SIAL379948-250MG
Gold trichloride, Sigma-Aldrich®
Gold trichloride
Fórmula: AuCl₃
Ponto de Fusão: 287…288 °C
Densidade: 4,3 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00014172
Número CAS: 13453-07-1
EINECS: 236-623-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04536