Gold trichloride (≥64,4% Au)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Gold(III) chloride, Gold (III) chloride
12163.01
12163.03
12163.06
12163.01EA
107
EUR
12163.01
12163.03
12163.06
Gold trichloride (≥64,4% Au)
Gold trichloride
CAS No.: 13453-07-1
Molecular Formula: AuCl3
Formula Weight: 303.33
Physical Form: Crystalline
Density: 3.90
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: 180(subl)
Merck Reference: 14,4521
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00014172
Fórmula:
AuCl₃ Ponto de Fusão: 180 °C (sublimação) Densidade: 3,90 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014172 Número CAS: 13453-07-1 EINECS: 236-623-1 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,4521 |