Print…
Gold trichloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Gold(III) chloride, Gold (III) chloride
318645000 318640050
ACRO318645000EA 166 EUR
ACRO318645000 ACRO318640050
Gold trichloride 99%
Gold trichloride
Fórmula: AuCl₃
Ponto de Fusão: 254 °C
Densidade: 4,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014172
Número CAS: 13453-07-1
EINECS: 236-623-1
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04536
Encomendar
Appearance Orange-red to brown to violet Crystalline powder
Assay ≥98.5 % (ex Au)