Print…
Gold(I) chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
481130-1G 481130-5G
SIAL481130-1GEA 384 EUR
SIAL481130-1G SIAL481130-5G
Gold(I) chloride, Sigma-Aldrich®
Gold(I) chloride
Fórmula: AuCl
Ponto de Fusão: 170 °C
Densidade: 7,57 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00046175
Número CAS: 10294-29-8
EINECS: 233-655-8
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04528