Gold(I) chloride ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43365.03
43365.06
43365.03EA
304
EUR
43365.03
43365.06
Gold(I) chloride ≥99.9% (baseado em metais)
Gold(I) chloride
Purity: 99.9%
CAS No.: 10294-29-8
Molecular Formula: AuCl
Formula Weight: 232.42
Physical Form: Powder
Density: 7.57
Melting Point: 289° dec.
Merck Reference: 14,4515
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00046175
Fórmula:
AuCl Ponto de Fusão: 289 °C (decomposição) Densidade: 7,57 |
Número MDL :
MFCD00046175 Número CAS: 10294-29-8 EINECS: 233-655-8 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,4515 |