Print…
Brometo de Cobre (II), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
437867-25G 437867-5G
SIAL437867-25GEA 313 EUR
SIAL437867-25G SIAL437867-5G
Brometo de Cobre (II), Sigma-Aldrich®
Brometo de Cobre (II)
Fórmula: Br₂Cu
Ponto de ebulição: 900 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 498 °C
Densidade: 4,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010970
Número CAS: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02656