Print…
Brometo de Cobre (II) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Cupric bromide, Cuprous bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14658.0050 8.14658.0250
8.14658.0050EA 31.8 EUR
8.14658.0050 8.14658.0250
Brometo de Cobre (II) para síntese, Sigma-Aldrich®
Brometo de Cobre (II)
Fórmula: Br₂Cu
Peso Molecular: 223.35 g/mol
Ponto de ebulição: 900
Ponto de Fusão: 498
Densidade: 4.71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010970
Número CAS: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
UN: 1759
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02656
Encomendar
Solubility 1200 g/l (25 °C)
Melting Point 498 °C
Molar Mass 223.35 g/mol
Bulk Density 2000 kg/m3
Boiling Point 900 °C (1013 hPa)
Density 4.71 g/cm3 (20 °C)