Print…
Brometo de Cobre (II) ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cupric bromide, Cuprous bromide
A16335.14 A16335.22 A16335.36
A16335.14EA 34.4 EUR
A16335.14 A16335.22 A16335.36
Brometo de Cobre (II) ≥99%
Brometo de Cobre (II)
Purity: 99% CAS No.: 7789-45-9 Molecular Formula: CuBr2 Formula Weight: 223.36 Odour: Odourless Melting Point: 498° Boiling Point: 900° Merck Reference: 14,2629 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00010970
Fórmula: Br₂Cu
Peso Molecular: 223.35 g/mol
Ponto de ebulição: 900 °C
Ponto de Fusão: 498
Densidade: 4.710
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010970
Número CAS: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02656