Brometo de Cobre (II) Cu ≥ 28,1%, grade reagente
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Cupric bromide, Cuprous bromide
14258.22
14258.36
14258.22EA
80.8
EUR
14258.22
14258.36
Brometo de Cobre (II) Cu ≥ 28,1%, grade reagente
Brometo de Cobre (II)
CAS No.: 7789-45-9
Molecular Formula: CuBr2
Formula Weight: 223.36
Physical Form: Crystalline
Density: 4.710
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Dark grey to black
Odour: Odourless
Melting Point: 498°
Boiling Point: 900°
Merck Reference: 14,2629
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00010970
Fórmula:
Br₂Cu Ponto de ebulição: 900 °C Ponto de Fusão: 498 °C Densidade: 4,710 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010970 Número CAS: 7789-45-9 EINECS: 232-167-2 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,2629 |