Print…
Brometo de Cobre (II), anidro 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
206330050 206331000 206330025 206335000
ACRO206330050EA 28.6 EUR
ACRO206330050 ACRO206331000 ACRO206330025 ACRO206335000
Brometo de Cobre (II), anidro 99+%, extra puro
Brometo de Cobre (II)
Fórmula: Br₂Cu
Ponto de ebulição: 900 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 498 °C
Densidade: 4,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010970
Número CAS: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02656
Encomendar
Appearance Dark grey to grey-black Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5000 ppm
Sulfate (SO4) ≤2000 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)