Print…
Brometo de Cobre (I), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
254185-100G 254185-10G
SIAL254185-100GEA 1570 EUR
SIAL254185-100G SIAL254185-10G
Brometo de Cobre (I), Sigma-Aldrich®
Brometo de Cobre (I)
Fórmula: BrCu
Ponto de ebulição: 1345 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 504 °C
Densidade: 4,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010969
Número CAS: 7787-70-4
EINECS: 232-131-6
Merck Index: 13,02689