Print…
Brometo de Cobre (I) ≥97%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
23071.237EA 0 EUR
23071.237 23071.290
Brometo de Cobre (I) ≥97%, TECHNICAL
Brometo de Cobre (I)
Fórmula: BrCu
Peso Molecular: 143.45 g/mol
Ponto de ebulição: 1345
Ponto de Fusão: 504
Densidade: 4.71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010969
Número CAS: 7787-70-4
EINECS: 232-131-6
Merck Index: 13,02689
Encomendar
Assay Min. 97 %