Brometo de Cobre (I) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
11605.30
11605.A1
11605.18
11605.30EA
80.7
EUR
11605.30
11605.A1
11605.18
Brometo de Cobre (I) ≥98%
Brometo de Cobre (I)
Purity: 98%
CAS No.: 7787-70-4
Molecular Formula: BrCu
Formula Weight: 143.45
Physical Form: Powder
Density: 4.98
Appearance: Pale green
Melting Point: 492°
Boiling Point: 1345°
Solubility: Slightly soluble in cold water. Decomposes in hot water. Soluble in HBr, HCl, NH4OH
Merck Reference: 14,2659
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010969
Catalyst
Fórmula:
BrCu Peso Molecular: 143.45 g/mol Ponto de ebulição: 1345 °C Ponto de Fusão: 492 °C Densidade: 4.98 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010969 Número CAS: 7787-70-4 EINECS: 232-131-6 ADR: 9 III Merck Index: 13,02689 |