Print…
Brometo de Cobre (I) 98%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
199580010 199582500
ACRO199580010EA 220 EUR
ACRO199580010 ACRO199582500
Brometo de Cobre (I) 98%, extra puro
Brometo de Cobre (I)
Fórmula: BrCu
Peso Molecular: 143.45 g/mol
Ponto de ebulição: 1345
Ponto de Fusão: 504
Densidade: 4.71 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010969
Número CAS: 7787-70-4
EINECS: 232-131-6
Merck Index: 13,02689
Encomendar
Appearance Green to grey-green Powder (May discolor to grey on storage)
Titration Complexometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤5000 ppm
Arsenic (As) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in HCl)