Print…
Gold tribromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Gold (III) bromide, Gold(III) bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
398470-1G 398470-5G
SIAL398470-1GEA 276 EUR
SIAL398470-1G SIAL398470-5G
Gold tribromide, Sigma-Aldrich®
Gold tribromide
Fórmula: AuBr₃
Ponto de Fusão: 160 °C
Número MDL : MFCD00014171
Número CAS: 10294-28-7
EINECS: 233-654-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04539