Print…
Gold tribromide ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Gold (III) bromide, Gold(III) bromide
A19514.03 A19514.06
A19514.03EA 161 EUR
A19514.03 A19514.06
Gold tribromide ≥99%
Gold tribromide
Purity: 99% CAS No.: 10294-28-7 Molecular Formula: AuBr3 Formula Weight: 436.69 Melting Point: ca 160° dec. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00014171
Fórmula: AuBr₃
Ponto de Fusão: ∼ 160 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014171
Número CAS: 10294-28-7
EINECS: 233-654-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04539