Print…
Acetanfteno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
215376-100G 215376-5G
SIAL215376-100GEA 165 EUR
SIAL215376-100G SIAL215376-5G
Acetanfteno, Sigma-Aldrich®
Acetanfteno
Fórmula: C₁₂H₁₀
Ponto de ebulição: 279 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 90…93 °C
Densidade: 1,024 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 135 °C (rec. aberto)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003807
Número CAS: 83-32-9
EINECS: 201-469-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00029
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5520bcac8d97ebc91a4b9c3873c734cd4abd6427&vid=0cd04594d640995040d469a56bffa409d582f3ce&prid=web&clid=SAPDAM