Print…
2,7-Dimethylnaphthalene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
279919-1G 279919-250MG
SIAL279919-1GEA 169 EUR
SIAL279919-1G SIAL279919-250MG
2,7-Dimethylnaphthalene, Sigma-Aldrich®
2,7-Dimethylnaphthalene
Fórmula: C₁₂H₁₂
Ponto de ebulição: 263 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 94…95 °C
Densidade: 1,003 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004121
Número CAS: 582-16-1
EINECS: 209-477-1