Print…
2,6-Dimetilnaftaleno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
126535-1G 126535-5G
SIAL126535-1GEA 109 EUR
SIAL126535-1G SIAL126535-5G
2,6-Dimetilnaftaleno, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimetilnaftaleno
Fórmula: C₁₂H₁₂
Ponto de ebulição: 169,8 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –44,7 °C
Densidade: 1,8682 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004120
Número CAS: 581-42-0
EINECS: 209-464-0