Print…
1-Metilnaftaleno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W319309-1KG-K W319309-5KG-K
SIALW319309-1KG-KEA 179 EUR
SIALW319309-1KG-K SIALW319309-5KG-K
1-Metilnaftaleno, Sigma-Aldrich®
1-Metilnaftaleno
Fórmula: C₁₁H₁₀
Ponto de ebulição: 244…245 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –33…–32 °C
Densidade: 1,022 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004034
Número CAS: 90-12-0
EINECS: 201-966-8
UN: 3082
ADR: 9,III