Print…

2,7-Dihydroxynaphthalene, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Atenção

Sinônimos: 2,7-Naphthalenediol, Naphthalene-2,7-diol

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

D116408-100G D116408-5G
SIALD116408-100GEA 107 EUR
SIALD116408-100G SIALD116408-5G
2,7-Dihydroxynaphthalene, Sigma-Aldrich®
2,7-Dihydroxynaphthalene
Fórmula: C₁₀H₈O₂
Peso Molecular: 160.17 g/mol
Ponto de ebulição: 375
Ponto de Fusão: 185
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004085
Número CAS: 582-17-2
EINECS: 209-478-7

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR