Print…
2,7-Dihydroxynaphthalene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,7-Naphthalenediol, Naphthalene-2,7-diol
115040050 115040250 115041000 115045000
ACRO115040050EA 24.1 EUR
ACRO115040050 ACRO115040250 ACRO115041000 ACRO115045000
2,7-Dihydroxynaphthalene 97%
2,7-Dihydroxynaphthalene
Fórmula: C₁₀H₈O₂
Peso Molecular: 160.17 g/mol
Ponto de ebulição: 375
Ponto de Fusão: 184…189 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004085
Número CAS: 582-17-2
EINECS: 209-478-7
Encomendar
Appearance Grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 189 °C
GC ≥96.0 %