Print…
2,6-Dihydroxynaphthalene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Naphthalene-2,6-diol
B21465.06 B21465.14 B21465.22
B21465.06EA 99.9 EUR
B21465.06 B21465.14 B21465.22
2,6-Dihydroxynaphthalene ≥98%
2,6-Dihydroxynaphthalene
Purity: 98% CAS No.: 581-43-1 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 223-225° Beilstein Reference: 1238082
Fórmula: C₁₀H₈O₂
Peso Molecular: 160.17 g/mol
Ponto de ebulição: 375
Ponto de Fusão: 223…225 °C
Densidade: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004082
Número CAS: 581-43-1
EINECS: 209-465-6