Print…
2,3-Dihydroxynaphthalene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Naphthalene-2,3-diol, 2,3-Naphthalenediol
37760-250G-F 37760-50G-F
SIAL37760-250G-FEA 291 EUR
SIAL37760-250G-F SIAL37760-50G-F
2,3-Dihydroxynaphthalene, Sigma-Aldrich®
2,3-Dihydroxynaphthalene
Fórmula: C₁₀H₈O₂
Peso Molecular: 160.17 g/mol
Ponto de ebulição: 354
Ponto de Fusão: 151…152 °C
Densidade: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004073
Número CAS: 92-44-4
EINECS: 202-156-7