2,3-Dihydroxynaphthalene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A11307.09
A11307.18
A11307.30
A11307.09EA
26.2
EUR
A11307.09
A11307.18
A11307.30
2,3-Dihydroxynaphthalene ≥98%
2,3-Dihydroxynaphthalene
Purity: 98%
CAS No.: 92-44-4
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Flash Point: 175°(347°F)
Melting Point: 162-165°
Beilstein Reference: 742375
MDL No.: MFCD00004073
Fórmula:
C₁₀H₈O₂ Ponto de ebulição: 354 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 162…165 °C Densidade: 1,12 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 175 °C (347 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004073 Número CAS: 92-44-4 EINECS: 202-156-7 |