Print…
2,3-Dihydroxynaphthalene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Naphthalene-2,3-diol, 2,3-Naphthalenediol
115020500 115022500
ACRO115020500EA 43.9 EUR
ACRO115020500 ACRO115022500
2,3-Dihydroxynaphthalene 97%
2,3-Dihydroxynaphthalene
Fórmula: C₁₀H₈O₂
Peso Molecular: 160.17 g/mol
Ponto de ebulição: 354
Ponto de Fusão: 162…166 °C
Ponto de Inflamação: 175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004073
Número CAS: 92-44-4
EINECS: 202-156-7
Encomendar
Appearance White to beige to pink to light grey Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %
Clarity of solution (c=20, water) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %