Print…
1,6-Dihydroxynaphthalene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Naphthalene-1,6-diol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
274127-250G 274127-50G
SIAL274127-250GEA 699 EUR
SIAL274127-250G SIAL274127-50G
1,6-Dihydroxynaphthalene, Sigma-Aldrich®
1,6-Dihydroxynaphthalene
Fórmula: C₁₀H₈O₂
Peso Molecular: 160.17 g/mol
Ponto de ebulição: 375
Ponto de Fusão: 135.5
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003981
Número CAS: 575-44-0
EINECS: 209-386-7