1,5-Dihydroxynaphthalene 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1,5-Naphthalenediol, Naphthalene-1,5-diol
L04599.30
L04599.0B
L04599.30EA
75.8
EUR
L04599.30
L04599.0B
1,5-Dihydroxynaphthalene 98
1,5-Dihydroxynaphthalene
Purity: 98%
CAS No.: 83-56-7
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Flash Point: 252°(486°F)
Melting Point: ca 260° dec.
Beilstein Reference: 2044951
MDL No.: MFCD00003980
Fórmula:
C₁₀H₈O₂ Peso Molecular: 160.17 g/mol Ponto de ebulição: 375 Ponto de Fusão: ∼ 260 °C (decomposição) Densidade: 1.41 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 252 °C (486 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003980 Número CAS: 83-56-7 EINECS: 201-487-4 UN: 3077 ADR: 9 III |