Print…
1,5-Dihydroxynaphthalene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
115001000 115005000
ACRO115001000EA 39.7 EUR
ACRO115001000 ACRO115005000
1,5-Dihydroxynaphthalene 97%
1,5-Dihydroxynaphthalene
Fórmula: C₁₀H₈O₂
Ponto de ebulição: 375 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 252 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003980
Número CAS: 83-56-7
EINECS: 201-487-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Grey-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %