1,3-Dihydroxynaphthalene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A17739.06
A17739.03
A17739.14
A17739.06EA
181
EUR
A17739.06
A17739.03
A17739.14
1,3-Dihydroxynaphthalene ≥98%
1,3-Dihydroxynaphthalene
Purity: 98%
CAS No.: 132-86-5
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Melting Point: 123-126°
Beilstein Reference: 2044002
Merck Reference: 14,6396
MDL No.: MFCD00003965
Fórmula:
C₁₀H₈O₂ Ponto de ebulição: 386 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 123…126 °C Densidade: 1,12 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003965 Número CAS: 132-86-5 EINECS: 205-079-7 Merck Index: 14,6396 |