Print…
1,3-Dihydroxynaphthalene 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
163340010 163340050 163340250
ACRO163340010EA 59.7 EUR
ACRO163340010 ACRO163340050 ACRO163340250
1,3-Dihydroxynaphthalene 99+%
1,3-Dihydroxynaphthalene
Fórmula: C₁₀H₈O₂
Ponto de ebulição: 386 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 123…126 °C
Densidade: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003965
Número CAS: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Merck Index: 12,06483
Encomendar
Appearance Pink-orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 126 °C
Titration with NaOH ≥99.0 %