Print…
2-Naftol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: β-Naftol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
130109-1KG 130109-250G
SIAL130109-1KGEA 65.9 EUR
SIAL130109-1KG SIAL130109-250G
2-Naftol, Sigma-Aldrich®
2-Naftol
Fórmula: C₁₀H₈O
Ponto de ebulição: 286 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 121,6 °C
Densidade: 1,217 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004067
Número CAS: 135-19-3
EINECS: 205-182-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06471