2-Methoxynaphthalene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A17650.0B
A17650.30
A17650.0BEA
118
EUR
A17650.0B
A17650.30
2-Methoxynaphthalene ≥98%
2-Methoxynaphthalene
Purity: 98%
CAS No.: 93-04-9
Molecular Formula: C11H10O
Formula Weight: 158.20
Flash Point: ca 139°(282°F)
Melting Point: 70-75°
Boiling Point: 272-274°
Beilstein Reference: 1859408
Merck Reference: 14,5997
MDL No.: MFCD00004061
Fórmula:
C₁₁H₁₀O Ponto de ebulição: 272…274 °C Ponto de Fusão: 70…75 °C Densidade: 1,266 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: ∼139 °C (282 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004061 Número CAS: 93-04-9 EINECS: 202-213-6 Merck Index: 14,5997 |