Print…
2-Methoxynaphthalene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
164750050 164755000
ACRO164750050EA 20.5 EUR
ACRO164750050 ACRO164755000
2-Methoxynaphthalene 98%
2-Methoxynaphthalene
Fórmula: C₁₁H₁₀O
Ponto de ebulição: 274 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 73…75 °C
Densidade: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004061
Número CAS: 93-04-9
EINECS: 202-213-6
Merck Index: 12,06076
Encomendar
Appearance White to yellow-brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥71.5 °C
GC ≥97.5 %