2-Ethoxynaphthalene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23327.14
B23327.22
B23327.36
B23327.14EA
23.3
EUR
B23327.14
B23327.22
B23327.36
2-Ethoxynaphthalene ≥99%
2-Ethoxynaphthalene
Purity: 99%
CAS No.: 93-18-5
Molecular Formula: C12H12O
Formula Weight: 172.23
Flash Point: 134°(273°F)
Melting Point: 35-37°
Boiling Point: 282°
Beilstein Reference: 2042397
Merck Reference: 14,3752
MDL No.: MFCD00016808
Fórmula:
C₁₂H₁₂O Ponto de ebulição: 282 °C Ponto de Fusão: 35…37 °C Densidade: 1,064 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 134 °C (273 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016808 Número CAS: 93-18-5 EINECS: 202-226-7 Merck Index: 14,3752 |