2,3-Naftilenodiamina 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,3-Naphthalenediamine, DAN, 2,3-naphthylenediamine
A12993.03
A12993.06
A12993.14
A12993.03EA
96.6
EUR
A12993.03
A12993.06
A12993.14
2,3-Naftilenodiamina 97%
2,3-Naftilenodiamina
Purity: 97%
CAS No.: 771-97-1
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Melting Point: 193-196°
Solubility: Slightly soluble in water
Beilstein Reference: 2206394
MDL No.: MFCD00004116
Fórmula:
C₁₀H₁₀N₂ Peso Molecular: 158.2 g/mol Ponto de ebulição: 343 Ponto de Fusão: 193…196 °C Densidade: 1.096 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004116 Número CAS: 771-97-1 EINECS: 212-241-0 |