Print…
1,8-Naftilenodiamina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.06206.0100 8.06206.0500
8.06206.0100EA 86.3 EUR
8.06206.0100 8.06206.0500
1,8-Naftilenodiamina para síntese, Sigma-Aldrich®
1,8-Naftilenodiamina
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 352 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 64…65 °C
Densidade: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 195 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004033
Número CAS: 479-27-6
EINECS: 207-529-8
UN: 3259
ADR: 8,III
Merck Index: 12,06459
Encomendar
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 61 - 65 °C
Molar Mass 158.2 g/mol
Boiling Point 205 °C (15.6 hPa)
Vapor Pressure 195 °C