Print…
1,8-Naftilenodiamina 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
371180050 371181000 371185000
ACRO371180050EA 37.7 EUR
ACRO371180050 ACRO371181000 ACRO371185000
1,8-Naftilenodiamina 97%
1,8-Naftilenodiamina
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 205 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 63…66 °C
Densidade: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 195 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004033
Número CAS: 479-27-6
EINECS: 207-529-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06459
Encomendar
Appearance Grey to red to purple to dark brown Crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
GC ≥96.0 %