Print…
1,5-Naftilenodiamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D21200-100G D21200-25G
SIALD21200-100GEA 226 EUR
SIALD21200-100G SIALD21200-25G
1,5-Naftilenodiamina, Sigma-Aldrich®
1,5-Naftilenodiamina
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 381 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 188 °C
Densidade: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004029
Número CAS: 2243-62-1
EINECS: 218-817-8
UN: 3077
ADR: 9,III