Print…
1,5-Naftilenodiamina 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,5-naphthylenediamine, 1,5-Naphthalenediamine
B24262.06 B24262.14 B24262.22
B24262.06EA 28 EUR
B24262.06 B24262.14 B24262.22
1,5-Naftilenodiamina 97%
1,5-Naftilenodiamina
Purity: 97% CAS No.: 2243-62-1 Molecular Formula: C10H10N2 Formula Weight: 158.20 Melting Point: 189-192° Boiling Point: 200-210°/5mm UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00004029
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂
Peso Molecular: 158.2 g/mol
Ponto de ebulição: 200…210 °C (5 mmHg)
Ponto de Fusão: 189…192 °C
Densidade: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004029
Número CAS: 2243-62-1
EINECS: 218-817-8
UN: 3077