Print…
1,5-Naftilenodiamina 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,5-naphthylenediamine, 1,5-Naphthalenediamine
112291000 112290250
ACRO112291000EA 158 EUR
ACRO112291000 ACRO112290250
1,5-Naftilenodiamina 97%
1,5-Naftilenodiamina
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂
Peso Molecular: 158.2 g/mol
Ponto de ebulição: 381 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 187…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004029
Número CAS: 2243-62-1
EINECS: 218-817-8
UN: 3077
Encomendar
Appearance Grey to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %