Isocianato de 1-Naftil ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Naphthylisocyanate
A17200.03
A17200.06
A17200.14
A17200.03EA
29.3
EUR
A17200.03
A17200.06
A17200.14
Isocianato de 1-Naftil ≥98%
Isocianato de 1-Naftil
Purity: 98%
CAS No.: 86-84-0
Molecular Formula: C11H7NO
Formula Weight: 169.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.6335
Odour: Irritating
Melting Point: 4°
Boiling Point: 269°
Beilstein Reference: 742779
Merck Reference: 14,6410
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00003881
Fórmula:
C₁₁H₇NO Peso Molecular: 169.18 g/mol Ponto de ebulição: 269 °C Ponto de Fusão: 4 °C Densidade: 1.177 Ponto de Inflamação: 135 °C (275 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00003881 Número CAS: 86-84-0 EINECS: 201-703-7 UN: 2206 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,06497 |