Print…
Isocianato de 1-Naftil 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Naphthylisocyanate
415410050 415410250 415411000
ACRO415410050EA 49.5 EUR
ACRO415410050 ACRO415410250 ACRO415411000
Isocianato de 1-Naftil 99%
Isocianato de 1-Naftil
Fórmula: C₁₁H₇NO
Peso Molecular: 169.18 g/mol
Ponto de ebulição: 269…270 °C
Ponto de Fusão: 4 °C
Densidade: 1.18 g/cm³
Ponto de Inflamação: 135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003881
Número CAS: 86-84-0
EINECS: 201-703-7
UN: 2206
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06497
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6324 to 1.6344 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %