Print…
1-Iodonaphthalene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
238139-10G 238139-50G
SIAL238139-10GEA 105 EUR
SIAL238139-10G SIAL238139-50G
1-Iodonaphthalene, Sigma-Aldrich®
1-Iodonaphthalene
Fórmula: C₁₀H₇I
Ponto de ebulição: 302 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 7 °C
Densidade: 1,738 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003876
Número CAS: 90-14-2
EINECS: 201-968-9