2-Naphthoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L05102.06
L05102.14
L05102.06EA
23.4
EUR
L05102.06
L05102.14
2-Naphthoic acid ≥98%
2-Naphthoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 93-09-4
Molecular Formula: C11H8O2
Formula Weight: 172.18
Flash Point: 205°(401°F)
Melting Point: 182-186°
Beilstein Reference: 972039
Merck Reference: 14,6382
MDL No.: MFCD00004101
Fórmula:
C₁₁H₈O₂ Ponto de ebulição: 333 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 182…186 °C Densidade: 1,08 Ponto de Inflamação: 205 °C (401 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004101 Número CAS: 93-09-4 EINECS: 202-217-8 Merck Index: 14,6382 |