Print…
2-Naphthoic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
177320250 177321000
ACRO177320250EA 51.9 EUR
ACRO177320250 ACRO177321000
2-Naphthoic acid 99%
2-Naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₈O₂
Ponto de ebulição: >300 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 183…187 °C
Densidade: 1,382 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 205 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004101
Número CAS: 93-09-4
EINECS: 202-217-8
Merck Index: 12,06469
Encomendar
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %